주요 문서
ENA514507200
Enamine
ethyl methyl(3-oxobutyl)phosphinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl methyl(3-oxobutyl)phosphinate
Inchi Code
1S/C7H15O3P/c1-4-10-11(3,9)6-5-7(2)8/h4-6H2,1-3H3
InChI key
GAGXLACYLGNPEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305985
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305985
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)