주요 문서
ENA514507053
Enamine
2-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.2
MDL number:
mp
104-105
Iupac Name
2-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11F3O3/c1-10(2,9(15)16)17-8-5-3-7(4-6-8)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
PYSRGMCGNCBXSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305386
Melting Point
104-105
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305386
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)