주요 문서
ENA514507008
Enamine
4-[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.27
MDL number:
Iupac Name
4-[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-13-10(4-7-12-13)8-9-2-5-11-6-3-9/h4,7,9,11H,2-3,5-6,8H2,1H3
InChI key
HPOODBWTDRQKOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305258
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305258
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)