주요 문서
ENA514507007
Enamine
2-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]cyclopentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.29
MDL number:
Iupac Name
2-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H19N3/c1-8-6-10(14(2)13-8)7-9-4-3-5-11(9)12/h6,9,11H,3-5,7,12H2,1-2H3
InChI key
VATRBJDYQXXQQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305256
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305256
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)