주요 문서
ENA514506922
Enamine
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.01
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-6-3-4(7)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3
InChI key
OXJMCGLOJRTWPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223941
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)