주요 문서
ENA514506889
Enamine
tert-butyl 4-bromo-2-methylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.15
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-8-7-9(13)5-6-10(8)11(14)15-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
KKSOKTQAWHCIMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304791
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)