주요 문서
ENA514506851
Enamine
3-(2,2-diethoxyethoxy)prop-1-yne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
Iupac Name
3-(2,2-diethoxyethoxy)prop-1-yne
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-4-7-10-8-9(11-5-2)12-6-3/h1,9H,5-8H2,2-3H3
InChI key
KLXXQIJFXGGJDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304700
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304700
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)