주요 문서
ENA514506753
Enamine
N-methyl-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
mp
107-110
Iupac Name
N-methyl-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-12-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
OWYLXPLVEIGDSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303532
Melting Point
107-110
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303532
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)