주요 문서
ENA514506599
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.67
MDL number:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclohexanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClF3O2S/c8-14(12,13)6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h5-6H,1-4H2
InChI key
SQPYSHIJUJDRNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277157
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277157
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)