주요 문서
ENA514506573
Enamine
2-(prop-2-en-1-yloxy)ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
Iupac Name
2-(allyloxy)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-2-4-7-5-3-6;/h2H,1,3-6H2;1H
InChI key
BYHSFTFGFCNWQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306271
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306271
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)