주요 문서
ENA514506555
Enamine
2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.66
MDL number:
Iupac Name
2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO4S/c1-9-3-5(10-2)4-11(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NZRWKUFLBBONMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306135
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306135
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)