주요 문서
ENA514506527
Enamine
8-bromoquinolin-7-ol hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.97
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-bromoquinolin-7-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H6BrNO.BrH/c10-8-7(12)4-3-6-2-1-5-11-9(6)8;/h1-5,12H;1H
InChI key
ZJMIWNYCELBSPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305644
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305644
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)