주요 문서
ENA514506444
Enamine
3-(phenylsulfanyl)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.75
MDL number:
mp
132-134
Iupac Name
3-(phenylthio)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11NS.ClH/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11;/h1-9H,13H2;1H
InChI key
JBNPXZDDLIRRTF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304690
Melting Point
132-134
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304690
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)