주요 문서
ENA514506442
Enamine
2-methyl-5-(methylsulfanyl)furan-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.2
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-5-(methylthio)furan-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-5(7(8)9)3-6(10-4)11-2/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
KDQYOLZLBCIXTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304684
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304684
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)