주요 문서
ENA514506396
Enamine
6-chloro-2-fluoropyridine-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.62
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-2-fluoropyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2O2S/c6-4-2-1-3(5(7)9-4)12(8,10)11/h1-2H,(H2,8,10,11)
InChI key
WRZMWFXNYMZKNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299758
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)