주요 문서
ENA514238557
Enamine
2-thia-5-azabicyclo[4.2.0]octane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.69
MDL number:
Iupac Name
2-thia-5-azabicyclo[4.2.0]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NS.ClH/c1-2-6-5(1)7-3-4-8-6;/h5-7H,1-4H2;1H
InChI key
PYOGCBMLDARCMQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304362
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304362
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)