주요 문서
ENA514237443
Enamine
2-fluoro-6H,7H,8H,9H,10H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.28
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14FNO2/c16-9-6-7-13-11(8-9)14(15(18)19)10-4-2-1-3-5-12(10)17-13/h6-8H,1-5H2,(H,18,19)
InChI key
HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302477
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302477
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)