주요 문서
ENA514237120
Enamine
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.62
MDL number:
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-2,2-dimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12F3N.ClH/c1-5(2,4-10)3-6(7,8)9;/h3-4,10H2,1-2H3;1H
InChI key
OKGFAZPXGIEMFP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301545
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301545
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)