주요 문서
ENA514236983
Enamine
3-methyl-1-(oxolan-2-yl)butan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.22
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1-tetrahydro-2-furanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-7(2)9(10)6-8-4-3-5-11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
YCMDQIOSDZRHLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301038
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)