주요 문서
ENA514236962
Enamine
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
99.13
MDL number:
Iupac Name
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-2-7-3-5-4(1)6-5/h4-6H,1-3H2
InChI key
DIUNZTQKLKGEBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300958
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)