주요 문서
ENA514236922
Enamine
methyl 1,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 1,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-8-4-6-10(2,7-5-8)9(11)12-3/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI key
PAXHLOIQWUFMQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300815
픽토그램
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300815
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)