주요 문서
ENA514236886
Enamine
cyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
119.59
MDL number:
mp
184-185
Iupac Name
cyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c6-5-3-1-2-4-5;/h1,3,5H,2,4,6H2;1H
InChI key
JDJUBQDUEVSVNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300670
Melting Point
184-185
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300670
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)