주요 문서
ENA514236875
Enamine
4-(methoxymethyl)cyclopent-1-ene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
Iupac Name
4-(methoxymethyl)cyclopent-1-ene
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-8-6-7-4-2-3-5-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
InChI key
NKXUKUPJOIOBRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300595
픽토그램
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300595
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)