주요 문서
ENA514236869
Enamine
2-methyl-3-(oxolan-2-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-3-tetrahydro-2-furanylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6(8(9)10)5-7-3-2-4-11-7/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
IHVOMWXXVTYVBQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300587
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300587
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)