주요 문서
ENA514236586
Enamine
1-(fluoromethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.61
MDL number:
mp
182-183
Iupac Name
1-(fluoromethyl)-2-azabicyclo[2.1.1]hexane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10FN.ClH/c7-4-6-1-5(2-6)3-8-6;/h5,8H,1-4H2;1H
InChI key
QUGRCPNALUPMMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300535
Melting Point
182-183
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300535
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)