주요 문서
ENA514234019
Enamine
(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.71
MDL number:
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydrothiophen-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S2/c6-12(9,10)4-5-2-1-3-11(5,7)8/h5H,1-4H2
InChI key
DCELEPTVAWCRCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267766
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267766
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)