주요 문서
ENA508627181
Enamine
2-chloroethyl diethyl phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.6
MDL number:
Iupac Name
2-chloroethyl diethyl phosphate
Inchi Code
1S/C6H14ClO4P/c1-3-9-12(8,10-4-2)11-6-5-7/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ICRCFQJHNPNPHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299540
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)