주요 문서
ENA508627128
Enamine
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.89
MDL number:
Iupac Name
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C4H2Cl2IN3/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h(H2,8,9,10)
InChI key
IQVQQIGQOSEIAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299385
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299385
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)