주요 문서
ENA508627065
Enamine
3-amino-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.25
MDL number:
mp
165-166
Iupac Name
3-amino-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-ol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c12-9-6-5-8-3-1-2-4-11(13)10(8)7-9/h5-7,11,13H,1-4,12H2
InChI key
XWGAFZBOKDWNEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299241
Melting Point
165-166
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299241
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)