주요 문서
ENA508627063
Enamine
tert-butyl 2-[(prop-2-yn-1-yl)amino]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.22
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2-propynylamino)acetate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-5-6-10-7-8(11)12-9(2,3)4/h1,10H,6-7H2,2-4H3
InChI key
FHRJHJLYLHPRPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299237
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299237
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)