주요 문서
ENA508626901
Enamine
[(2S)-2-aminopropyl][3-(dimethylamino)propyl]methylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.3
MDL number:
Iupac Name
(S)-N1-(3-(dimethylamino)propyl)-N1-methylpropane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C9H23N3/c1-9(10)8-12(4)7-5-6-11(2)3/h9H,5-8,10H2,1-4H3/t9-/m0/s1
InChI key
NJSXCYXLIKUBNX-VIFPVBQESA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298645
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298645
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)