주요 문서
ENA508626817
Enamine
3-cyclobutyl-3-(methoxymethyl)azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.7
MDL number:
Iupac Name
3-cyclobutyl-3-(methoxymethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-11-7-9(5-10-6-9)8-3-2-4-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
DYXANXBLMDKULU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299373
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299373
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)