주요 문서
ENA508626746
Enamine
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.73
MDL number:
Iupac Name
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-5-10(4-1)6-3-8-11-9-7-10;/h11H,1-9H2;1H
InChI key
GMNAJFNYOKLMDK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298566
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298566
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)