주요 문서
ENA508626492
Enamine
{2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
Iupac Name
2-azabicyclo[2.1.1]hex-1-ylmethanol
Inchi Code
1S/C6H11NO/c8-4-6-1-5(2-6)3-7-6/h5,7-8H,1-4H2
InChI key
TWQMJAQGXUVGOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298031
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298031
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)