주요 문서
ENA508626238
Enamine
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.54
MDL number:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO2S/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-13(9,11)12/h1-3H,4H2
InChI key
BJSOQKOWXQQWHL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272746
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272746
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)