주요 문서
ENA508626014
Enamine
3-(4-bromothiophen-3-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.1
MDL number:
Iupac Name
3-(4-bromothiophen-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c8-6-4-11-3-5(6)1-2-7(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
InChI key
OHDONTIWPSHQCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269691
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269691
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)