주요 문서
ENA508625849
Enamine
4-methyl-1,3-dihydro-2lambda6,1-benzothiazole-2,2-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.23
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-1,3-dihydro-2,1-benzisothiazole 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-12(10,11)9-8/h2-4,9H,5H2,1H3
InChI key
MODGSJWQUFMZEM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269262
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269262
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)