주요 문서
ENA508625673
Enamine
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.73
MDL number:
Iupac Name
spiro[4.5]decan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c11-9-5-4-8-10(9)6-2-1-3-7-10;/h9H,1-8,11H2;1H
InChI key
UUIFRMACMAKKIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-270043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)