주요 문서
ENA508625595
Enamine
3-benzyl-2,2-dimethylpyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.76
MDL number:
Iupac Name
3-benzyl-2,2-dimethylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-13(2)12(8-9-14-13)10-11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12,14H,8-10H2,1-2H3;1H
InChI key
KNVYVKYMNZFROF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269380
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269380
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)