주요 문서
ENA508625556
Enamine
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)9-10(13)14-8-6-4-5-7-15(8)9/h4-7H,13H2,1-3H3
InChI key
PEMPTKZAEHCYJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)