주요 문서
ENA508625155
Enamine
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.19
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-methyl-1H-indazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N4/c1-5-2-7-8(3-6(5)4-10)12-13-9(7)11/h2-3H,1H3,(H3,11,12,13)
InChI key
CUWIUXQSIYHOET-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264330
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264330
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)