주요 문서
ENA508625127
Enamine
3-chloro-4-methoxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.09
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-methoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O.ClH/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9;/h2-4H,1H3,(H3,10,11);1H
InChI key
SYVZCZVIURXKBE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264237
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264237
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)