주요 문서
ENA508625045
Enamine
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.11
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
LXSNPTXXWZFQQK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264028
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264028
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)