주요 문서
ENA508624953
Enamine
2-propylpyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.2
MDL number:
Iupac Name
2-propylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
ICALDHCMXFGLBN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127295
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)