주요 문서
ENA508624569
Enamine
5,8-difluoroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.14
MDL number:
Iupac Name
5,8-difluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5F2N/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H
InChI key
HYDINNNEIGYBSW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102722
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102722
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)