주요 문서
ENA497682691
Enamine
4-tert-butyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.28
MDL number:
Iupac Name
4-(tert-butyl)-2-(1H-pyrazol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-13(2,3)10-5-6-12(16)11(9-10)15-8-4-7-14-15/h4-9,16H,1-3H3
InChI key
NAPDHZKXJUVIQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268288
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268288
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)