주요 문서
ENA497682363
Enamine
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.19
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
SZTWYWTZDUJKII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)