주요 문서
ENA497681878
Enamine
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.14
MDL number:
Iupac Name
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO2S2/c8-6-2-1-5-4(10-6)3-7(13-5)14(9,11)12/h1-3H
InChI key
DDOAASFFFGZAFG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)