주요 문서
ENA497681828
Enamine
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.24
MDL number:
Iupac Name
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-9(2)7-4-3-5-10-8(9)6-7/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
NQVZXBFNLFLVDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266060
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)