주요 문서
ENA497681783
Enamine
3-formyl-N,N-dimethylbenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.26
MDL number:
Iupac Name
3-formyl-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-10(2)14(12,13)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-7H,1-2H3
InChI key
VHANLUOARPNVIY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265511
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265511
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)